Merck
349925
Sigma-Aldrich
(+)-Chloromethyl menthyl ether
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21ClO
CAS番号:
分子量:
204.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]24/D +181.0°, c = 2 in methylene chloride
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
72 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-/m0/s1
InChI Key
XOPLTFUYFXWFGB-AXFHLTTASA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(+)-Chloromethyl menthyl ether can be used:
  • As a starting material for the synthesis of 1-methyl-3-(+)-methylmenthoxide imidazolium chloride, a key intermediate for the preparation of Ag(I) N-heterocyclic carbene, applicable as a catalyst in the diboration of alkenes.
  • As a substrate in the synthesis of commercially important O-substituted α-methoxymethylketones.
  • To determine enantiomeric excess (ee) of an iron chiral auxiliary named [Fe(CO)(η;5- C2H5)(PPh3)COCH3].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
349925-1KG:
349925-BULK:
349925-5G:
349925-1G:
349925-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unprecedented use of silver (I) N-heterocyclic carbene complexes for the catalytic preparation of 1, 2-bis (boronate) esters
Ramirez J, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3056-3058 (2005)