Merck
347094
Sigma-Aldrich
(クロロメチル)ジメチルフェニルシラン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(CH3)2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
184.74
Beilstein:
2935991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.520 (lit.)
bp
106-107 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
C[Si](C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,8-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI Key
RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
347094-50G:
347094-BULK:
347094-10G:
347094-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)