Merck
344346
Sigma-Aldrich
1,3,5-シクロヘキサントリカルボン酸
cis 95 %
別名:
cis,cis-1,3,5-シクロヘキサントリカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9(CO2H)3
CAS番号:
分子量:
216.19
Beilstein:
3120108
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
組成
cis, 95%
mp
211-215 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5+,6-
InChI Key
FTHDNRBKSLBLDA-FPFOFBBKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
344346-BULK:
344346-10G:
344346-50G:
344346-1G:
344346-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1