Merck
342289
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-トリメチルシクロヘキサン-1,3,5-トリカルボン酸
99%
別名:
ケンプ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O6
CAS番号:
分子量:
258.27
Beilstein:
3557263
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
mp
241-243 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@]1(C[C@](C)(C[C@](C)(C1)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(7(13)14)4-11(2,8(15)16)6-12(3,5-10)9(17)18/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+,12-
InChI Key
AZWHPGZNOIYGFB-ZSBIGDGJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
分子認識研究用の多目的分子です。 不斉ラジカル付加、アリル化、環形成反応用キラル補助基の調製にも用いられます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 114, 1919-1919 (1992)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 569-569 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 7707-7707 (1992)