Merck
341630
Sigma-Aldrich
クロロ(ピリジン)ビス(ジメチルグリオキシマト)コバルト(III)
別名:
NSC 175756, クロロ(ピリジン)コバロキシム(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19ClCoN5O4
CAS番号:
分子量:
403.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: cobalt
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
c1ccncc1.CC(=N\O)\C(C)=N/O[Co](Cl)O\N=C(C)/C(C)=N\O
InChI
1S/C5H5N.2C4H8N2O2.ClH.Co/c1-2-4-6-5-3-1;2*1-3(5-7)4(2)6-8;;/h1-5H;2*7-8H,1-2H3;1H;/q;;;;+3/p-3/b;2*5-3-,6-4-;;
InChI Key
CKWAWSVVCRVWHW-PCJYWUFNSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • 可視光下での光触媒による水からのH2生成
  • Doetz benzannulation反応
  • プロトン電解還元反応
  • ラジカル複素環化反応
  • マンニッヒ塩基類似体の調製
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)などと共に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
341630-5G:4548173962177
341630-BULK:
341630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Agnès Barbance et al.
Frontiers in microbiology, 11, 590061-590061 (2020-11-27)
Chlordecone (Kepone®) and γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH or lindane) have been used for decades in the French West Indies (FWI) resulting in long-term soil and water pollution. In a previous work, we have identified a new Citrobacter species (sp.86) that is able
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
341630-5G4061833546888