Merck
341444
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2,3,5,6-tetramethylbenzene
99%
別名:
1,4-Dichlorodurene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12Cl2
CAS番号:
分子量:
203.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
SMILES記法
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
InChI Key
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)