Merck
338079
Sigma-Aldrich
ドデカン二酸 二アンモニウム塩
97%
別名:
1,10-デカンジカルボン酸 二アンモニウム塩, ドデカン二酸アンモニウム 二塩基性
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OOC(CH2)10COONH4
CAS番号:
分子量:
264.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
N.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.2H3N/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;;/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H3
InChI Key
GPEVMRFAFMVKHK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Dodecanedioic acid diammonium salt may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
338079-VAR:
338079-100G:
338079-BULK:
338079-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)