Merck
33737
Sigma-Aldrich
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20NO2P
CAS番号:
分子量:
289.31
Beilstein:
7427974
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.553
密度
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
InChI Key
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite was used in the preparation of dibenzyl phosphoramidates incorporating the representative C-terminal protected amino acids leucine, phenylalanine, glutamic acid and proline. It was also used for the fast and clean phosphitylation of alcohols, including hindered alcohols.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
33737-BULK:
33737-1ML:
33737-VAR:
33737-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Schneider et al.
Ger. Offen. 4'329'533 (1993)
Synthesis of N-phosphoryl amino acids via phosphoramidite amine-exchange.
Chow CP and Berkman CE.
Tetrahedron Letters, 39(41), 7471-7474 (1998)