Merck
336513
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
98%
別名:
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2935069
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]25/D +3.5°, neat
光学純度
ee: 95% (GLC)
屈折率
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
336513-5G:
336513-VAR:
336513-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)