Merck
333441
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate is an ester. The reduction of methyl (4-trifluoromethyl)benzoate catalyzed by MoO2Cl2 was reported.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333441-5G:
333441-1G:
333441-BULK:
333441-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silane/ MoO2Cl2 as an efficient system for the reduction of esters.
Fernandes AC and Rom?o CC.
J. Mol. Catal. A: Chem., 253(1), 96-98 (2006)