Merck
332291
Sigma-Aldrich
3,4-ジ-O-アセチル-6-デオキシ-L-グルカール
98%
別名:
ジ-O-アセチル-L-ラムナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O5
CAS番号:
分子量:
214.22
Beilstein:
84954
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
InChI Key
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
332291-5G:
332291-VAR:
332291-BULK:
332291-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)