同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
形状
solid
光学活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2][C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-KPHKZEKTSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
332135-VAR:
332135-500MG:
332135-100MG:
332135-BULK:
332135-100MG-PW:
試験成績書(COA)
Cell metabolism, 28(5), 721-736 (2018-08-21)
Numerous mechanisms to support cells under conditions of transient nutrient starvation have been described. Several functions of the tumor-suppressor protein p53 can contribute to the adaptation of cells to metabolic stress and help cancer cell survival under nutrient-limiting conditions. We