グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
InChI Key
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
331309-BULK:
331309-VAR:
331309-100G:4548174011539
331309-1KG:
331309-10G:4548174011546
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
331309-100G | 4061826727829 |
331309-10G | 4061826727843 |