Merck
331090
Sigma-Aldrich
ビス(ジブチルクロロスズ(IV))オキシド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
{[CH3(CH2)3]2Sn(Cl)}2O
CAS番号:
分子量:
552.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)O[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.2ClH.O.2Sn/c4*1-3-4-2;;;;;/h4*1,3-4H2,2H3;2*1H;;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
InChI Key
MWFOVBOCPFXQMF-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
331090-10G:4548173936789
331090-VAR:
331090-BULK:
331090-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)