Merck
328987
Sigma-Aldrich
フェニルクロロジチオホルメート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCS2C6H5
CAS番号:
分子量:
188.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6688 (lit.)
bp
135 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
thioether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=S)Sc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClS2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
XEXIHCWFFNGQDE-UHFFFAOYSA-N
詳細
フェニルクロロジチオホルメートの加溶媒分解反応の反応速度とメカニズムが報告されました。
アプリケーション
フェニルクロロジチオホルメートは、フェニルアリールスルホニル-アルキル-ジチオカルバメートの合成に使用されました。これは、S-フェニルO-(4-ニトロフェニル)ジチオカーボネートの合成にも使用されました。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
328987-10G:
328987-BULK:
328987-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Phenyl Arylsulfonyl-alkyl-dithiocarbamates and Their Hydrolytic Reactivity in Hydroxide and Hydroperoxide Media.
Norberto F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(21), 4710-4714 (2005)
Kinetics and mechanism of the reactions of aryl chlorodithioformates with pyridines and secondary alicyclic amines.
Castro EA, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 22(11), 1030-1037 (2009)
Myung Gil Choi et al.
The Analyst, 144(24), 7263-7269 (2019-11-07)
A novel hypochlorous-acid-selective signaling probe based on the carbonodithioate derivative of resorufin (RT-1) was developed. Probe RT-1 showed prominent colorimetric and turn-on type fluorescence signaling behavior exclusively toward hypochlorous acid, induced by oxidative hydrolysis, to regenerate resorufin dye. Hypochlorous acid
The nucleofuge in the pyridinolysis of O-(4-nitrophenyl) S-aryl thio and dithiocarbonates.
Castro EA, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 25(11), 994-994 (2012)