蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74-76 °C/40 mmHg (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC\C=C\CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
InChI Key
FQDIANVAWVHZIR-OWOJBTEDSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324515-VAR:
324515-25G:
324515-5G:
324515-BULK:
試験成績書(COA)