Merck
308080
Sigma-Aldrich
ベンゾイルニトロメタン
98%
別名:
α-ニトロアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH2NO2
CAS番号:
分子量:
165.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
105-107 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
詳細
The kinetics of proton transfer from benzoylnitromethane to various bases was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
308080-1KG:
308080-5G:
308080-25G:
308080-BULK:
308080-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claude F. Bernasconi et al.
The Journal of organic chemistry, 62(23), 8162-8170 (2001-10-24)
The replacement of a hydrogen in nitromethane and in phenylnitromethane by the PhCO group has a strong acidifying effect, i.e., PhCOCH(2)NO(2), 5, is 5.8, 6.6, and 8.6 pK(a) units more acidic than CH(3)NO(2) in water, 50% DMSO-50% water (v/v), and