Merck
303054
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone
99%
別名:
1-Acetyl-2-naphthol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H6COCH3
CAS番号:
分子量:
186.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
65-67 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14/h2-7,14H,1H3
InChI Key
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone was used in preparation of 1-(N-isopropyl-a-iminoethyl)-2-naphthol, Schiff base.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
303054-25G:
303054-VAR:
303054-BULK:
303054-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intramolecular hydrogen bond investigations in Schiff bases derivatives of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2-hydroxy-1-acetonaphthone in CDCl< sub> 3</sub> solution and in the solid state by NMR methods.
Schilf W, et al.
Journal of Molecular Structure, 602, 41-47 (2002)