蒸気密度
1.56 (15 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
874 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
721 °F
expl. lim.
14 %
3.5-14 %
bp
16.6 °C (lit.)
mp
-81 °C (lit.)
密度
0.680 g/mL at 20 °C (lit.)
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChI Key
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- In the hydroamination reaction to prepare ethylamine derivatives by addition reaction with alkynes using the Ind2TiMe2 catalyst.
- To prepare Schiff base ligands, which are reacted with various metal cations to obtain mono- or binuclear ethylamine metal complexes.
- To synthesize ethylamine-modified montmorillonite, which is used as a novel material for the removal of radiocesium from radioactive wastewater.
包装
Compatible with the following:
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-34.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
301264-100G-EU:
301264-100G:4548173229096
301264-BULK:
301264-VAR:
301264-400G:4548173229102