蒸気圧
10.07 psi ( 20 °C)
19.16 psi ( 55 °C)
形状
liquid
濃度
2.0 M in methanol
密度
0.81 g/mL at 20 °C
0.783 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChI Key
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
395064-100ML:4548173142661
395064-800ML:4548173142678
395064-BULK:
395064-VAR:
試験成績書(COA)