Merck
300616
Sigma-Aldrich
L-メチオニン-メチル-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
300616-VAR:
300616-1G:
300616-BULK:
300616-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1