Merck
299340
Sigma-Aldrich
Glycine-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
別名:
13C and 15N Labeled aminoacetic acid, 13C and 15N Labeled glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCH213CO2H
CAS番号:
分子量:
77.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形状
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1,3+1
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-SUEIGJEOSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
299340-BULK:
299340-VAR:
299340-500MG:
299340-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)