Merck
299111
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-13C2,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
別名:
13C and D Labeled sodium acetate, Acetic-13C2,2,2,2-d3 acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD313CO2Na
CAS番号:
分子量:
87.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
品質水準
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-SZRYOQPCSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 250.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
299111-100MG:
299111-BULK:
299111-500MG:
299111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com