Merck
298557
Sigma-Aldrich
7-(カルボキシメトキシ)-4-メチルクマリン
97%
別名:
2-(4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyacetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid, 7-Carboxymethoxy-4-methylchromen-2-one, [(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O5
CAS番号:
分子量:
234.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
206-208 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(OCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
詳細
Synthesis of a novel fluorescent probe, Tb(III) - (7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin) complex, for sensing of DNA has been reported.
アプリケーション
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin (CMC) was used in the preparation of poly(4-vinyl pyridine)-CMC, photosensitive polymer and 3-chloro-7-[(chlorocarbonyl)methoxy]-4-methylcoumarin.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
298557-BULK:
298557-1G:
298557-VAR:
298557-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of novel fluorescent probe Tb (III)-7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin complex for sensing of DNA.
Hussein BHM, et al.
Journal of Luminescence, 134, 441-446 (2013)
Photoinduced bending of a coumarin-containing supramolecular polymer.
He J, et al.
Soft Matter, 5(2), 308-310 (2009)
Syntheses of 3-Chloro-7-[(Chlorocarbonyl) Methoxy]-4-Methylcoumarin.
Phillips LR, et al.
Synthetic Communications, 26(9), 1805-1814 (1996)