Merck
297690
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4,6-ジフルオロアニリン
97%
別名:
2-ブロモ-4,6-ジフルオロベンゼンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(F)2NH2
CAS番号:
分子量:
208.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
41-42 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI Key
WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-4,6-difluoroaniline may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
297690-25G:
297690-VAR:
297690-10G:
297690-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)