Merck
296007
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine hydrochloride
99 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
71.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3;
InChI Key
NQMRYBIKMRVZLB-SPZGMPHYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
296007-VAR:
296007-BULK:
296007-1G:
296007-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)