Merck
395048
Sigma-Aldrich
メチルアミン 溶液
greener alternative
2.0 M in methanol
別名:
モノメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH2
CAS番号:
分子量:
31.06
Beilstein:
741851
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10.86 psi ( 55 °C)
2.07 psi ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.0 M in methanol
bp
40 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C
官能基
amine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI Key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをご覧ください。
メチルアミン溶液はメチルアミンの水溶液です。シリコン表面上にアミノ末端を有するフタルイミド単層を合成するために使用されます。
アプリケーション
メチルアミンのメタノール溶液(2.0 M)は、ペロブスカイトベースの材料を合成しやすくする前駆物質として使用できます。また、酸性マクロポアイオン交換樹脂の触媒としての成績を研究するために、非活性化剤として使用できます。この溶液をアニーリングすることで、結晶粒界中の不純物を低減し、ペロブスカイト太陽電池の安定性および効率を改善できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
395048-PZ:
395048-800ML:4548173142630
395048-VAR:
395048-100ML:4548173142623
395048-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Deactivation of ion exchange catalysts by acetonitrile and methylamine
Gonzalez R, et al.
Topics in Catalysis, 54(16-18), 1054-1054 (2011)
Xin Yu Chin et al.
Nature communications, 6, 7383-7383 (2015-06-26)
Despite the widespread use of solution-processable hybrid organic-inorganic perovskites in photovoltaic and light-emitting applications, determination of their intrinsic charge transport parameters has been elusive due to the variability of film preparation and history-dependent device performance. Here we show that screening
Jeff O'Sullivan et al.
Neurotoxicology, 25(1-2), 303-315 (2003-12-31)
The semicarbazide-sensitive amine oxidases (SSAO) (EC 1.4.3.6) were believed to be detoxifying enzymes, primarily involved in the oxidative deamination of endogenous amines, such as methylamine and aminoacetone, together with some xenobiotic amines. However, it appears that the reaction products may
Katja Wosikowski et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 9(5), 1917-1926 (2003-05-10)
To avoid systemic toxicity of the cytotoxic drug methotrexate (MTX) and to improve tumor selectivity, MTX was bound to human serum albumin (HSA) as a drug carrier. To understand more about the mechanism of action of MTX conjugated to HSA
T Kokubo et al.
Journal of biomedical materials research, 24(6), 721-734 (1990-06-01)
High-strength bioactive glass-ceramic A-W was soaked in various acellular aqueous solutions different in ion concentrations and pH. After soaking for 7 and 30 days, surface structural changes of the glass-ceramic were investigated by means of Fourier transform infrared reflection spectroscopy