Merck
295493
Sigma-Aldrich
プロピン
≥99%
別名:
Allylene, Methylacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C≡CH
CAS番号:
分子量:
40.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
204.6 mmHg ( −49.5 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
bp
−23.2 °C (lit.)
mp
−102.7 °C (lit.)
SMILES記法
CC#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
InChI Key
MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
真鍮製制御弁(製品番号:Z146021)または真鍮製調整器(製品番号:Z513539)の使用をお勧めします。
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295493-25G:
295493-VAR:
295493-100G:
295493-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fabien Goulay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(31), 4291-4300 (2007-08-10)
The reactions of the ethynyl radical (C(2)H) with propyne and allene are studied at room temperature using an apparatus that combines the tunability of the vacuum ultraviolet radiation of the Advanced Light Source at Lawrence Berkeley National Laboratory with time-resolved
Changkun Li et al.
The Journal of organic chemistry, 72(19), 7431-7434 (2007-08-25)
The BF3.OEt2-catalyzed Friedel-Crafts propargylation of aromatic compounds with O-propargyl trichloroacetimidates is highly efficient and affords 1,3-diarylpropyne derivatives in good yields.
Kirill A Chernyshev et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 45(8), 661-666 (2007-06-15)
Configurational assignment of five carbon, silicon and germanium containing propynal oximes has been carried out by means of experimental measurements and high-level ab initio calculations of their 13C-1H, 13C-13C and 15N-1H spin-spin coupling constants. The title compounds were shown to
Michael J Ardolino et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(21), 8770-8773 (2012-05-19)
The palladium-catalyzed cross-coupling of chiral propargyl acetates and allyl boronates delivers chiral 1,5-enynes with excellent levels of chirality transfer and can be applied across a broad range of substrates.
S Tajammul Hussain et al.
Environmental technology, 30(6), 543-559 (2009-07-17)
A supported catalyst and a catalytic process have been developed for the conversion of carbgas (CO2 + (100 ppm) H2O + 1% H2) as a renewable source of energy and as a measure for the control of carbon dioxide --
プロトコル
Separation of Acetylene; Propyne; Propylene; Propane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne