Merck
295175
Sigma-Aldrich
クロロトリフルオロメタン
≥99%
別名:
CFC-13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CClF3
CAS番号:
分子量:
104.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99%
SMILES記法
FC(F)(F)Cl
InChI
1S/CClF3/c2-1(3,4)5
InChI Key
AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N
包装
Packaged in lecture bottle
おすすめ製品
Brass control valve Z146943 or either of brass regulators Z146706 and Z146714 is recommended.
ピクトグラム
Gas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295175-VAR:
295175-PZ:
295175-363G:
295175-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)