Merck
29510
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine)
greener alternative
≥97%, optical purity ee: ≥99%
別名:
SL-A101-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H32O2P2
CAS番号:
分子量:
582.61
Beilstein:
4790083
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COc1cccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H32O2P2/c1-39-33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)38-34(40-2)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
InChI Key
KRJVQCZJJSUHHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the  four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
アプリケーション
Atropisomeric MeOBIPHEP ligands
  • α-位およびβ-位官能基化ケトンの水素化
  • ヘテロアレーンの水素化
  • C-Cカップリング反応
Atropisomeric diphosphine; the Rh(I) complex is employed for highly enantioselective asymmetric isomerization of allylamines to enamines; the Ru(II) complex hydrogenates ß-keto esters in high enantioselectivity; the Pd(0) complex for cyclization of hydroxy allylic carbonates.
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amine synthesis by enamine reduction with hydrogen gas.
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29510-500MG:
29510-5G:
29510-BULK:
29510-1G:
29510-50G:
29510-250G:
29510-100G:
29510-100MG:
29510-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R. Schmid et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 68, 131-138 (1996)
V. Blandin et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1787-1787 (1999)
R. Schmid et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 370-370 (1991)
J.R. Labrosse et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10, 1069-1069 (1999)
B. Heiser et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 51-51 (1991)