アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.621 (lit.)
bp
156 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3
InChI Key
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
294926-5G:
294926-BULK:
294926-1G:
294926-25G:
294926-VAR:
試験成績書(COA)