Merck
294756
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
13C and D Labeled iodomethane, Methyl-13C,d3 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3I
CAS番号:
分子量:
145.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
4.89 (vs air)
品質水準
蒸気圧
332 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
99.5 atom % D
アッセイ
99% (CP)
含みます
copper as stabilizer
テクニック
protein expression: suitable
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
密度
2.340 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294756-1G-PW:
294756-BULK:
294756-5G-PW:
294756-VAR:
294756-5G:4548173131108
294756-1G:4548173131092
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)