Merck
291501
Sigma-Aldrich
ジクロロ(クロロメチル)メチルシラン
98%
別名:
(クロロメチル)ジクロロメチルシラン, (クロロメチル)メチルジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2)Si(CH3)Cl2
CAS番号:
分子量:
163.51
Beilstein:
969205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
密度
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-6(4,5)2-3/h2H2,1H3
InChI Key
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
291501-VAR:
291501-5G:
291501-25G:
291501-100G:
291501-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eugen Weisheim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12436-12448 (2015-07-28)
Directed tridentate Lewis acids based on the 1,3,5-trisilacyclohexane skeleton with three ethynyl groups [CH2Si(Me)(C2H)]3 were synthesised and functionalised by hydroboration with HB(C6F5)2, yielding the ethenylborane {CH2Si(Me)[C2H2B(C6F5)2]}3, and by metalation with gallium and indium organyls affording {CH2Si(Me)[C2M(R)2]}3 (M = Ga, In