安全性情報
8.42025
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
for synthesis
別名:
Trichloro(chloromethyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.93
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
216-316-9
品質水準
フォーム
liquid
bp
117-118 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 69 °C
密度
1.47 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI Key
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
合成用
アプリケーション
Trichloro(chloromethyl)silane for synthesis. CAS 1558-25-4, molar mass 183.93 g/mol.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 95.5 %Identity (IR)passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F
引火点(℃)
69 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体