Merck
285315
Sigma-Aldrich
セチルピリジニウムブロミド 水和物
98%
別名:
1-ヘキサデシルピリジニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H38BrN · xH2O
CAS番号:
分子量:
384.44 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
67-71 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 5%, hazy (Pale beige)
SMILES記法
[Br-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
HVWZDJSNXREVCK-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Cetylpyridinium bromide hydrate was used in the modification of the zeolite.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
285315-100G:
285315-BULK:
285315-25G:
285315-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Youngbo Choi et al.
Nanotechnology, 31(33), 335103-335103 (2020-05-06)
The design of smart and functional nanocarriers for drug delivery systems that use a variety of organic and inorganic materials has led to the development of nanomedicines with improved therapeutic efficiency and reduced side effects. In this study, a pH-
Cabrera-Lafaurie WA, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 2(2), 899-906 (2014)