Merck
284769
Sigma-Aldrich
6-メチルピリジン-3-カルボキサミド
98%
別名:
6-メチルピリジン-3-カルボキサミド, 2-メチルピリジン-5-カルボキサミド, 6-メチルニコチンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
197-199 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
官能基
amide
SMILES記法
Cc1ccc(cn1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI Key
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Methylpyridine-3-carboxamide may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
284769-1G:
284769-VAR:
284769-BULK:
284769-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicotinamide derivatives and mitochondrial respiration.
P E O'Sullivan et al.
Biochemical Society transactions, 24(1), 61S-61S (1996-02-01)