Merck
283819
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
expl. lim.
11.4 %
屈折率
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCO[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-NDLBAUGKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
283819-250MG:4548173129761
283819-VAR:
283819-1G:4548173129754
283819-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)