Merck
282405
Sigma-Aldrich
3-クロロプロピルイソシアナート
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3NCO
CAS番号:
分子量:
119.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
密度
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
isocyanate
SMILES記法
ClCCCN=C=O
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-2-1-3-6-4-7/h1-3H2
InChI Key
RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Chloropropyl isocyanate has been used in the preparation of:
  • 9,10-dimethoxy- and 9,10-diethoxy-5H-2,3,7,8,12b,13-hexahydroimidazo[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinolin-5-one
  • 11,12-dimethoxy- and 11,12-diethoxy-2H,6H-3,4,8,9,13b,14-hexahydropyrimido[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinoline-6-one
  • N-[N′-(3-chloropropyl)-N′-nitrosocarbamoyl]-L-proline
  • 1,3-oxazino[2,3-b]quinazolines via coupling with anthranilamide
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
282405-1G:
282405-VAR:
282405-BULK:
282405-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One-pot Syntheses of Fused Quinazolines by Reaction of N-(2-Cyanophenyl) chloromethanimidoyl Chloride. I. A New Synthesis of 1, 3-Oxazolo-and 1, 3-Oxazino [2, 3-b] quinazolines.
<BIG>Divisova H, et al. </BIG>
Molecules (Basel), 5(10), 1166-1174 (2000)
Imidazo [1', 2': 3, 4] pyrimido [6, 1-a] isoquinoline and Pyrimido [1', 2': 3, 4] pyrimido [6, 1-a] isoquinoline Ring Systems by Tandem Cyclization.
<BIG>Fulop F, et al. </BIG>
Synthesis, 1995(07), 863-867 (1995)
Krzysztof Bielawski et al.
Pharmacological reports : PR, 60(2), 171-182 (2008-04-30)
A number of novel proline-linked nitrosoureas (1-4) were synthesized and examined for cytotoxicity and influence on DNA and collagen biosynthesis in MDA-MB-231 and MCF-7 human breast cancer cells. Evaluation of the cytotoxicity of these compounds employing a MTT assay and