Merck
281859
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-2-13C
99 atom % 13C
別名:
1,3-Diethyl ester propanedioic-2-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
5.52 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
bp
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
InChI Key
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
281859-250MG:
281859-VAR:
281859-1G:
281859-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)