Merck
275425
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxythiophenol
98%
別名:
2,5-Dimethoxybenzenethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3SH
CAS番号:
分子量:
170.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5860 (lit.)
bp
88-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(S)c1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
詳細
The s-alkylation of 2,5-dimethoxythiophenol with pentyl bromide and heptyl bromide was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
275425-BULK:
275425-1G:
275425-5G:
275425-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Open-ring models of hetero-cannabinoids: synthesis of 2-(alkylthio)-5-(2-aminoethyl) hydroquinone derivatives.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 55(3), 782-796 (1990)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been