Merck
275204
Sigma-Aldrich
3,3,3-Tris(4-chlorophenyl)propionitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClC6H4)3CCH2CN
CAS番号:
分子量:
386.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(CC#N)(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H14Cl3N/c22-18-7-1-15(2-8-18)21(13-14-25,16-3-9-19(23)10-4-16)17-5-11-20(24)12-6-17/h1-12H,13H2
InChI Key
SGXWKWVVMYKJNN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
275204-25G:
275204-BULK:
275204-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)