273252
3,3-ジエトキシ-1-プロパノール
98%
別名:
3,3-Diethoxy-1-propanol, 3,3-Diethoxypropan-1-ol, 3,3-Diethoxypropanol, 3-Hydroxypropanal diethyl acetal, 3-Hydroxypropionaldehyde diethyl acetal
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
90-93 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(CCO)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
273252-500G:
273252-1KG:
273252-1G:
273252-VAR:
273252-5KG:
273252-5G:
273252-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)