Merck
272744
Sigma-Aldrich
Triethoxyarsine
97%
別名:
Arsenic triethoxide, Triethyl arsenite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3As
CAS番号:
分子量:
210.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
core: arsenic
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
162 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
272744-BULK:
272744-5G:
272744-1G:4548173128665
272744-250MG:4548173128672
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)