Merck
271357
Sigma-Aldrich
2-Pentyne
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C≡CCH2CH3
CAS番号:
分子量:
68.12
Beilstein:
1696938
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
393 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
密度
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC#CC
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Pentyne was used to test the catalytic activity of nanoparticles of palladium supported on bacterial biomass, bio-Pd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
271357-BULK:
271357-VAR:
271357-5G:
271357-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Palladium supported on bacterial biomass as a novel heterogeneous catalyst: A comparison of Pd/Al2O3 and bio-Pd in the hydrogenation of 2-pentyne.
Bennett JA, et al.
Chemical Engineering Science, 65(1), 282-290 (2010)