Merck
270717
Supelco
アセトニトリル
≥99.93%, HPLC grade, suitable for HPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
bp:
81-82 °C (lit.)
製品名
アセトニトリル, HPLC grade, ≥99.93%
グレード
HPLC grade
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
詳細
gradient analysis <= 0.005 254nm
アッセイ
≥99.93%
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
精製方法
sub-micron filtration
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0002%
colorless
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
−48 °C
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
<0.005 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 190 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.05
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235-400 nm Amax: 0.005
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270717-1L:4548173128238
270717-10L:
270717-4X4L:4548173128276
270717-VAR:
270717-18L:4548173128221
270717-PZ:
270717-500ML:
270717-4X2L:4548173128269
270717-100ML:4548173128214
270717-6X1L:4548173128283
270717-4X2.5L:
270717-2.5L:
270717-4L:4548173128252
270717-BULK:
270717-2L:4548173128245
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Kangmin Chon et al.
Water research, 81, 388-397 (2015-07-05)
In this study, the changes in UV absorbance at 254 nm (UVA254) and electron donating capacity (EDC) were investigated as surrogate indicators for assessing removal of micropollutants and bromate formation during ozonation of wastewater effluents. To measure the EDC, a novel
Elke H J Krekels et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(6), 553-563 (2014-02-06)
From a previously validated paediatric population pharmacokinetic model, it was derived that non-linear morphine maintenance doses of 5 μg/kg(1.5)/h, with a 50 % dose reduction in neonates with a postnatal age (PNA) <10 days, yield similar morphine and metabolite concentrations