グレード
HPLC grade
蒸気密度
6.5 (vs air)
蒸気圧
5.5 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
1256 °F
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.010% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
47-48 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 231 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChI Key
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
383.0 °F
引火点(℃)
195 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270369-6X500ML:
270369-2L:
270369-6X800ML:
270369-4X2.5L:
270369-CH:
270369-1L:
270369-500ML:
270369-VAR:
270369-100ML:
270369-BULK:
270369-6X1L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)