269638
N-Methyl-4-nitroaniline
97%
別名:
4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, N-Methyl-4-nitrobenzenamine
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
5.25 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
mp
149-151 °C (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
CNc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
InChI Key
XIFJZJPMHNUGRA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
269638-BULK:
269638-100G:
269638-25G:
269638-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック