Merck
269409
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl isocyanate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
164.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
官能基
isocyanate
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12/h1-4H
InChI Key
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of symmetrical bis-2-nitrophenylcarbodi-imide via dimerisation reaction.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
269409-VAR:
269409-25G:
269409-BULK:
269409-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intramolecular reaction between nitro and carbodi-imide groups; a new synthesis of 2-arylbenzotriazoles.
Houghton PG, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1471-1479 (1985)