263885
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
96%
別名:
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-Diaminomesitylene
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H(NH2)2
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2717221
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N
InChI
1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3
InChI Key
ZVDSMYGTJDFNHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
263885-5KG:
263885-VAR:
263885-100G:
263885-BULK:
263885-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chong Yang Chuah et al.
Membranes, 10(4) (2020-04-23)
The energy-intensive ethylene/ethane separation process is a key challenge to the petrochemical industry. HKUST-1, a metal-organic framework (MOF) which possesses high accessible surface area and porosity, is utilized in mixed-matrix membrane fabrication to investigate its potential for improving the performance
Chong Yang Chuah et al.
Membranes, 10(7) (2020-07-28)
Nanocrystalline UiO-66 and its derivatives (containing -NH2, -Br, -(OH)2) were developed via pre-synthetic functionalization and incorporated into a polyimide membrane to develop a mixed-matrix membrane (MMM) for CO2/N2 separation. Incorporation of the non-functionalized UiO-66 nanocrystals into the polyimide membrane successfully
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
263885-100G | 4061833596067 |
263885-25G | 4061826122730 |