Merck
263478
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3F2
CAS番号:
分子量:
192.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
密度
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Fc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Regioselective nucleophilic aromatic substitution reaction of 4-bromo-1,2-difluorobenzene with benzyl alcohol has been investigated.
アプリケーション
4-Bromo-1,2-difluorobenzene has been used in the preparation of 4-benzyl-2-(3,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-morpholine.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F
引火点(℃)
33 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
263478-VAR:
263478-10G:
263478-BULK:
263478-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of chiral key intermediates of morpholine based neurokinin receptor antagonists by asymmetric allylic alkylation.
Keldenich J, et al.
Tetrahedron, 69(31), 6424-6430 (2013)
Regioselectivity of fluorine substitution by alkoxides on unsymmetrical difluoroarenes.
Dirr R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4588-4590 (2008)